Merck
343366
Sigma-Aldrich
苄基三甲基二氯碘酸铵
97%
别名:
BTMA-ICl2, 苄基三甲基二氯碘化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(ICl2)(CH3)3
分子量:
348.05
Beilstein:
4611949
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
124-126 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[I-]Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3