Merck
342394
Sigma-Aldrich
高氯酸钡 水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ba(ClO4)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
336.23 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
98%
表单
crystals
反应适用性
reagent type: oxidant
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
SMILES字符串
[Ba++].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
QFLSNJWWQIFSOQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)