Merck
342211
Sigma-Aldrich
氟化镍(II)
别名:
氟化镍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NiF2
CAS号:
分子量:
96.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
1380 °C (lit.)
溶解度
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
密度
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)