Merck
339814
Sigma-Aldrich
(R)-α-甲基-4-硝基苯甲胺 盐酸盐
97%
别名:
(R)-1-(4-硝基苯基)乙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
202.64
Beilstein:
3701567
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
mp
248-250 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI 密鑰
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3