Merck
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
CAS号:
分子量:
303.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
~80%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)