Merck
336785
Sigma-Aldrich
二氯二甲基锗
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2GeCl2
CAS号:
分子量:
173.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
沸点
123 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1