Merck
334553
Sigma-Aldrich
四氰基钯(II)酸钾 水合物
98%
别名:
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Pd(CN)4 · xH2O
分子量:
288.69 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
crystalline
SMILES 字串
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI 密鑰
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3