Merck
332003
Sigma-Aldrich
3,4,5-三氟苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2CO2H
分子量:
176.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
97-99 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
应用
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)