Merck
330280
Sigma-Aldrich
硫代草氨酸乙酯
95%
别名:
硫代氨基乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCSCO2C2H5
CAS号:
分子量:
133.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
62-65 °C (lit.)
溶解度
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
InChI 密鑰
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成官能化双噻唑类化合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
PERSSON B and SANDSTROM J.
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)