Merck
330116
Sigma-Aldrich
碳负载钯催化剂
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support, Degussa type E101 NO/W
别名:
Pd/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
分子量:
106.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem化学物质编号:
质量水平
表单
powder
包含
~50% water
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
标记范围
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit wt. excludes wt. of H2O
基质
activated carbon, wet support
SMILES字符串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
催化以下反应:
  • Stille反应
  • 氢化反应
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联反应和Heck-Mizoroki反应
  • 脱氧反应
  • 氧化反应
  • 偶联反应
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)