About This Item
线性分子式:
C6H3(CH3)3W(CO)3
CAS号:
分子量:
385.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
98%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3