Merck
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-溴-α-甲基苯甲醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH(CH3)OH
分子量:
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
應用
用于合成手性硼酸,手性硼酸可作为 H-NMR 测定二醇对映体纯度的试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)