Merck
325651
Sigma-Aldrich
硫酸铕(III) 水合物
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Eu2(SO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
592.12 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
成份
Degree of hydration, ~8
SMILES 字串
O.[Eu+3].[Eu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O