Merck
325600
Sigma-Aldrich
草酸铒(III) 水合物
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Er2(C2O4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
598.58 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES 字串
O.[Er].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.2Er.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI 密鑰
SXOPGAPUQCFZMX-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3