Merck
324957
Sigma-Aldrich
四甲基1,2,3,4-环丁烷四羧酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O8
CAS号:
分子量:
288.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3