Merck
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-羰基二(2-甲基咪唑)
97%
别名:
2,2′-二甲基-1,1′-羰基二咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N4O
CAS号:
分子量:
190.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2