Merck
322393
Sigma-Aldrich
氯甲酸 4-甲氧基苯酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2C6H4OCH3
CAS号:
分子量:
186.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5254 (lit.)
bp
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
注意
Moisture sensitive material, please handle the material under inert gas (N2)/ glove bag.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)