Merck
316938
Sigma-Aldrich
3-甲氧基苯基乙酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2COCl
CAS号:
分子量:
184.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5392 (lit.)
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES 字串
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)