浓度
1.0 M in diethyl ether
沸点
35 °C
密度
0.909 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChI key
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-40.0 °F
闪点(°C)
-40 °C