Merck
310794
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖-2-13C
99 atom % 13C
别名:
葡萄糖-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H12O6
分子量:
181.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
表单
powder
旋光性
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.