Merck
308196
Sigma-Aldrich
2,6-二氟苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3NCO
CAS号:
分子量:
155.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.4928 (lit.)
沸点
60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
官能团
fluoro
isocyanate
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI key
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
应用
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
136.4 °F - closed cup
闪点(°C)
58 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)