Merck
307203
Sigma-Aldrich
5-氨基吲哚 盐酸盐
98%
别名:
5-吲哚胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2 · HCl
CAS号:
分子量:
168.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
255-257 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
InChI key
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
5-Aminoindole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)