方案
99%
表单
solid
沸点
148-150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES字符串
OCC(Br)C(Br)CO
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI key
OXYNQEOLHRWEPE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2