Merck
29823
Sigma-Aldrich
顺-4-环戊烯-1,3-二醇
≥99.0% (GC)
别名:
顺-3,5-二羟基-1-环戊烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
2039395
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
mp
55-59 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
InChI key
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
应用
重要的结构单元,可用于合成具有环戊烷基本结构的天然产物;制备合成前列腺素所用的重要中间体;以及其中引述的参考文献。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)