Merck
296635
Sigma-Aldrich
N-邻苯二甲酰-DL-谷氨酸酐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO5
CAS号:
分子量:
259.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
solid
mp
197-201 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)