Merck
294853
Sigma-Aldrich
次乙酸铝
contains boric acid as stabilizer
别名:
次乙酸铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O4Al
CAS号:
分子量:
120.04
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
包含
boric acid as stabilizer
组成
Al, 16-19% EDTA titration
B, 2.5% EDTA titration
反应适用性
core: aluminum
SMILES字符串
CC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C2H4O2.Al.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+3;;/p-3
InChI key
KLMDYFUUSKOJAX-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
碱式醋酸铝是一种用硼酸稳定的白色粉末。它是一种水溶性化合物,能够在水溶液中水解。此外,由于其作为路易斯酸的性质,它已被研究作为潜在的缓蚀剂。
应用
碱式醋酸铝可用于:
  • 作为铝掺杂剂,以减少锂离子电池中富锂层状氧化物正极材料中的钴含量。这些材料表现出优异的容量保持率和电压保持率,从而提高了电化学性能。
  • 通过常压等离子体 (APP) 沉积工艺制备掺杂氧化锌薄膜。
  • 作为陶瓷的温度控制凝胶铸造和连接的交联剂。 这些硼酸铝纳米纤维多孔陶瓷是高温绝缘应用的理想选择。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Aluminium acetate as alternative cross-linker for temperature-controlled gel-casting and joining of ceramics
Christoph Brandes, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 5, 1241-1251 (2016)
Aluminium acetate as alternative cross-linker for temperature-controlled gel-casting and joining of ceramics
Christoph Brandes, et al
J. Eur. Ceram. Soc., 36, 1241-1251 (2016)
Aluminum doped zinc oxide coatings at low temperature by atmospheric pressure plasma jet
M. Favaro, et al.
Thin Solid Films, 708, 13811-13811 (2020)
Impact of Overlithiation and Al doping on the battery performance of Li-rich layered oxide materials
A. Celeste, et al.
Electrochimica Acta, 428, 140737-140737 (2022)
商品
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.