Merck
293555
Sigma-Aldrich
4-[3-(二甲氨基)丙氧基]苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2N(CH2)3OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
207.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
amine
SMILES字符串
CN(C)CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-13(2)8-3-9-15-12-6-4-11(10-14)5-7-12/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3
InChI key
ZYOHTXKOHWSJMZ-UHFFFAOYSA-N
应用
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)