Merck
293520
Sigma-Aldrich
羰苄氧基-L-缬氨酸
99%
别名:
Z-Val-OH, N-苄氧羰基-L-缬氨酸, Z-L-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
251.28
Beilstein:
2056617
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)