Merck
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 镁镍合金
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
类型
for hydrogen storage
SMILES字符串
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
InChI key
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
法律信息
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)