Merck
291447
Sigma-Aldrich
1,5-二甲基-1,5-环辛二烯
75%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
75%
SMILES 字串
CC1=CCCC(C)=CCC1
其他說明
残留物为 1,6-二甲基-1,5-环辛二烯
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)