Merck
290343
Sigma-Aldrich
反式-2,5-二氟肉桂酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH=CHCO2H
分子量:
184.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-1+
InChI 密鑰
XAWHCSKPALFWBI-DAFODLJHSA-N
應用
trans-2,5-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)