Merck
233080
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)肉桂酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
216.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
solid
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
InChI key
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
一般描述
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)