Merck
290335
Sigma-Aldrich
反式-2,4-二氟肉桂酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
184.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI 密鑰
PQDXPFJQTKGTFP-DUXPYHPUSA-N
應用
trans-2,4-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3