Merck
288160
Sigma-Aldrich
六氯代铱(III)酸钠 水合物
别名:
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na3IrCl6 · xH2O
分子量:
473.90 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
濃度
35-40% Ir (gravimetric)
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
InChI 密鑰
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3