Merck
288063
Sigma-Aldrich
四(亚磷酸三苯酯)镍
别名:
Nickel tetrakis(triphenoxyphosphine), Tetrakis(triphenoxyphosphine)nickel, [(PhO)3P]4Ni
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5O)3P]4Ni
CAS号:
分子量:
1303.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
145 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ni].O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3.O(P(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c6ccccc6.O(P(Oc7ccccc7)Oc8ccccc8)c9ccccc9.O(P(Oc%10ccccc%10)Oc%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15O3P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI 密鑰
PGXCIAAANFTEKX-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
Catalyst for alkene and alkyne hydrocyanation and styrenedimerization
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fitzmaurice, N. J.; Jackson, W. R. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 285, 375-375 (1985)
Andell, O. S.; Baeckvall, J. E. et al.
Acta Chemica Scandinavica, B40, 184-184 (1986)