About This Item
线性分子式:
(O2N)2C10H5ONa·H2O
CAS号:
分子量:
274.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
推荐产品
方案
98%
表单
powder
溶解性
methanol: 0.1%
λmax
432 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
O.[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5.Na.H2O/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17;;/h1-5,13H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
RLGNEISTZRRZND-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3