Merck
287369
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸 盐酸盐
99%
别名:
3-(4-羟基苯基)-L-丙氨酸, L-苯酚氨基丙酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS号:
分子量:
217.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI 密鑰
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
多巴胺和其他儿茶酚胺的氨基酸前体
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)