Merck
28682
Sigma-Aldrich
顺式-环丁烷-1,2-二羧酸
≥97.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O4
CAS号:
分子量:
144.13
Beilstein:
2047669
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (T)
表单
solid
mp
133-139 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI key
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
一般描述
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)