Merck
285730
Sigma-Aldrich
椭圆玫瑰树碱
97%
别名:
5,11-二甲基-6H-吡啶并[4,3-b]咔唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14N2
CAS号:
分子量:
246.31
Beilstein:
221300
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
97%
SMILES 字串
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
InChI 密鑰
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)