返回
Ellipticine
别名:
Ellipticine
经验公式(希尔记法):
C
17
H
14
N
2
CAS号:
519-23-3
分子量:
246.31
Products
产品分类
bioactive small molecules (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
颜色
分子量
物质形态
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
324688
Ellipticine,
A cell-permeable antitumor alkaloid that acts as an inhibitor of topoisomerase II and acts as an intercalative agent that stimulates topoisomerase II-mediated DNA breakage.