等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N