Merck
276057
Sigma-Aldrich
(+)-N,N′-二苯甲基-L-酒石二酰胺
99%
别名:
N,N′-二苄基-L-酒石酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH(OH)CONHCH2C6H5]2
CAS号:
分子量:
328.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
旋光性
[α]20/D +83°, c = 5.5 in pyridine
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H20N2O4/c21-15(17(23)19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(22)18(24)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,21-22H,11-12H2,(H,19,23)(H,20,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
BBYSAHVLSFBCMN-HZPDHXFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)