Merck
275638
Sigma-Aldrich
苯氧乙酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OCH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
166.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
沸点
243 °C (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Methyl phenoxyacetate (MPOA) was used as an acylating agent in the synthesis of loracarbef, a carbacephalosporin antibiotic.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)