化驗
97%
形狀
solid
mp
70-73 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
ketone
SMILES 字串
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
InChI 密鑰
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于微波辅助还原性胺化的研究。
通过新颖的芳香化工艺,该双环骨架可以转化为一系列5-烷氧基色胺衍生物,包括羟色胺、褪黑素和丁香花碱
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 45, 4859-4859 (2004)
Aldrichimica Acta, 12, 40-40 (1979)
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Synlett, 81-81 (1994)
Tetrahedron Letters, 45, 4661-4661 (2004)