About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O2Si
CAS号:
分子量:
228.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.4530 (lit.)
沸点
85 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
InChI key
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)