化驗
85%
形狀
powder
mp
213-215 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
其他說明
残留有 2-甲氧基-3-甲基苯甲酸
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3