Merck
269727
Sigma-Aldrich
1,2,3-三唑-4,5-二羧酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3N3O4
CAS号:
分子量:
157.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
98%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1nn[nH]c1C(O)=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-3(9)1-2(4(10)11)6-7-5-1/h(H,8,9)(H,10,11)(H,5,6,7)
InChI 密鑰
TZFOEYRGARRRGO-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3