Merck
269018
Sigma-Aldrich
2-苯基-2-丁醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(C2H5)(CH3)OH
CAS号:
分子量:
150.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XGLHYBVJPSZXIF-UHFFFAOYSA-N
應用
2-苯基-2-丁醇被用于在三氟乙酸-二氯甲烷中合成2-苯基丁烷
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
访问文档库
Asymmetric reductions of carbocations by chiral organosilicon hydrides. The stereochemical nature of the carbocation captured.
Journal of the American Chemical Society, 100(4), 7641-7644 (1978)