Merck
265446
Sigma-Aldrich
foil, thickness 1.5 mm, 99.9998%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.9998%
形狀
foil
電阻係數
7.27 μΩ-cm, 22°C
厚度
1.5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI 密鑰
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3