Merck
265411
Sigma-Aldrich
foil, thickness 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
foil
电阻率
7.27 μΩ-cm, 22°C
厚度
0.5 mm
沸点
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
数量
11g = 50×50mm;44g = 100×100mm
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)